SRE0112
Glikozylaza Cod Uracil-DNA nietrwała termicznie
recombinant, expressed in E. coli, Triton-free and Glycerol-free
Synonim(y):
UDG, UNG
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.54
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
skład
Triton-free and Glycerol-free
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Glikozylazy Uracil-DNA to enzymy naprawcze DNA, które uczestniczą w szlaku naprawy przez wycięcie zasady. Glikozylaza Uracil-DNA, znana również jako UNG lub UDG, jest enzymem, który hydrolizuje wiązanie N-glikozylowe między cukrem dezoksyrybozy a zasadą w DNA zawierającym uracyl, pozostawiając w DNA miejsce abazylowe (apirymidynowe). Zanieczyszczenie próbek PCR amplikonem DNA wygenerowanym w poprzednich reakcjach, "zanieczyszczenie przeniesieniem", jest jednym z głównych źródeł fałszywie dodatnich wyników. Termolabilna glikozylaza Cod Uracil-DNA zapobiega kontaminacji w testach PCR, qPCR, RT-qPCR i RT-LAMP. Enzym jest produkowany w rekombinowanym szczepie E.coli (ung-), który zawiera zmodyfikowany gen Cod UNG.
Specyficzność
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która uwalnia 1 nmol Uracylu na godzinę z DNA znakowanego Uracylem w temperaturze 37°C w 70 mm Tris-HCI pH 8,0 (@25°C), 10 mM NaCI, 1 mM EDTA i 0,1 mg/ml BSA.
Zastosowanie
Nietrwała termicznie glikozylaza Cod Uracil-DNA eliminuje zanieczyszczenia pochodzące z reakcji PCR, RT-PCR, RT-qPCR, qPCR i RT-LAMP.
Cechy i korzyści
- Inaktywacja cieplna: Jedyny UNG, który jest całkowicie i nieodwracalnie inaktywowany termicznie, zapewniając w ten sposób długoterminową integralność próbki do późniejszej analizy post-PCR, takiej jak klonowanie, sekwencjonowanie lub genotypowanie.
- Cod UNG nie jest aktywny na uracylu w RNA.
- Wysoka czułość: Usuwa ponad 108 kopii zanieczyszczającego DNA bez wpływu na czułość (Cq) testu.
- Prosty protokół: Zastosowanie Cod UNG w RT-PCR odbywa się poprzez 5-minutowy etap preinkubacji Cod UNG w RT przed reakcją amplifikacji.
Rekonstytucja
W rozwiązaniu
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)