Kluczowe dokumenty
SRE0116
Sigma-Aldrich
Salt Active Nuclease (SAN)
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Synonim(y):
Nukleaza odporna na sól, endonukleaza, rekombinowana nukleaza, sól aktywna endonukleaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in Pichia pastoris
Poziom jakości
skład
Triton-free
opakowanie
pkg of 25 kU
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ta aktywna solą nukleaza (SAN) została opracowana w celu zaoferowania optymalnego rozwiązania do usuwania kwasów nukleinowych w warunkach zbliżonych do fizjologicznych, stosowanych w wielu procesach bioprocesowania i produkcji biomasy. Ta nowa, niespecyficzna endonukleaza jest aktywna w szerokim zakresie pH i wykazuje optymalną aktywność przy stężeniach soli około 175 mM. Jest ona rekombinowana w Pichia pastoris.
Zastosowanie
  • Może być stosowany bezpośrednio w pożywce komórkowej lub zebranym supernatancie bez konieczności dostosowywania buforu.
  • Idealny do usuwania DNA bezpośrednio z pożywki dla komórek ssaków
Cechy i korzyści
  • Aktywny w warunkach fizjologicznych
  • Testowany na obecność endotoksyny Wolny od składników pochodzenia zwierzęcego bez dostosowywania buforu.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która powoduje ΔA260 = 1,0 w ciągu 30 minut w temperaturze 37 °C w 25 mM Tris-HCl pH 7,6 (@25 °C), 2,5 mM MgCl2, 150 mM NaCl i 50 μg/ml DNA grasicy cielęcej. 25 mM Tris-HCl pH 7,6 (@25 °C), 2,5 mM MgCl2, 150 mM NaCl i 50 μg/ml DNA grasicy cielęcej
Rekonstytucja
W rozwiązaniu
Inne uwagi
  • Temperatura: 25 - 50 °C
  • Stężenie soli (NaCl): 50 - 400 mM, optymalne: 125 - 250 mM
  • Mg2+: > 0,5 mM jest wymagane do aktywności, optymalne: 4 - 15 mM
  • pH: 6,5 - 9,5, optymalne: 7,2 - 8,7
  • Nie zaleca się stosowania w obecności EDTA lub mocznika.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)