Kluczowe dokumenty
SRE0115
Sigma-Aldrich
Salt Active Nuclease (SAN)
Heat-labile, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Synonim(y):
Nukleaza aktywna solą nietrwałą termicznie, Nukleaza odporna na sól, endonukleaza, sól aktywna endonukleaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombinowane
expressed in Pichia pastoris
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥175 000 U/mg
Właściwości
Heat-labile
skład
Triton-free
opakowanie
pkg of 25 kU
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwasy nukleinowe, a w szczególności genomowe DNA, często stanowią problem w oczyszczaniu białek wiążących DNA, ponieważ zakłócają oczyszczanie, dalszą analizę lub zastosowania. Ponieważ większość nukleaz jest hamowana przez wysokie stężenia soli, usunięcie DNA jest trudne, ponieważ NaCl jest używany do dysocjacji DNA z białek.
Ta aktywna solą nukleaza (SAN) jest niespecyficzną endonukleazą rekombinowaną w Pichia pastoris, o optymalnej aktywności w wysokich stężeniach soli. Jest aktywna w różnych buforach i może być łatwo dezaktywowana przez traktowanie środkiem redukującym. Cechy te sprawiają, że jest on szczególnie przydatny w oczyszczaniu białek i usuwaniu DNA i RNA z odczynników biologii molekularnej. Może być stosowany w lizatach komórkowych do usuwania lepkości, a dodatkowo na etapie elucji oczyszczania, gdzie występują mniejsze objętości i czystsze białko - co pozwala na skuteczne i wydajne usuwanie DNA.
Nukleaza SAN (Salt Active Nuclease) jest nukleazą nieaktywną termicznie, która wykazuje optymalną aktywność w wysokich stężeniach soli i jest przydatna podczas oczyszczania białek.
Zastosowanie
Wysoka tolerancja na sól i łatwe usuwanie sprawiają, że SAN jest przydatny w schematach oczyszczania białek, szczególnie w połączeniu z podłożami IMAC (Immobilized metal affinity chromatography) stosowanymi do oczyszczania białek znakowanych poli-His.
Cechy i korzyści
  • Aktywny w stężeniu do 1M NaCl
    Toleruje imidazol i może być oddzielony od większości białek przez wymianę kationów lub inaktywowany przez środki redukujące.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako wzrost absorbancji przy 260 nm o 1 A w ciągu 30 minut w temperaturze 37°C, przy użyciu 50 μg/ml DNA grasicy cielęcej (D1501, Sigma) w buforze składającym się z 25 mM Tris-HCl, pH 8,5 (25°C), 5 mM MgCl2, 500 mM NaCl.
Rekonstytucja
W rozwiązaniu
Inne uwagi
Temperatura: 5 - 40°C, optymalna: ~ 35°C
Stężenie soli (NaCI / KCI): 150 - 900 mM, optymalne: 400 - 650 mM
Mg2+: >1 mM jest wymagane do aktywności, optymalne: 5 - 50 mM
pH: 7,3 - 10, optymalne: 8,2 - 9,2
Nie zaleca się stosowania w obecności SDS lub mocznika.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)