Key Documents
T4330
Turbonuclease from Serratia marcescens
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Serratia marcescens
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Postać
liquid
stężenie
≥200,000 units/mL
metody
DNA purification: suitable
przydatność
suitable for cell lysis
Zastosowanie
life science and biopharma
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2