Kluczowe dokumenty
59924
Polysorbate 80
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
TWEEN® 80, Polysorbatum 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
opis
non-ionic
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average mol wt 79,000
liczba agregacji
60
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
CMC
0.012
temp. przejścia
cloud point 65 °C
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?