Kluczowe dokumenty
P8192
TWEEN® 80 solution
10%, low peroxide
Synonim(y):
Polysorbate 80, Polyethylene glycol sorbitan monooleate solution, Polyoxyethylenesorbitan Monooleate
opis
non-ionic
stężenie
10%
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Zastosowanie
Komponenty
Jakość
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?