MWND500
Kit for Molecular Weights 14,000-500,000 Non-denaturing
Synonim(y):
markery białkowe, standardy białkowe, standardy masy cząsteczkowej białek
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Proteins:
α-Lactalbumin from bovine milk
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
Albumin from chicken egg white
Albumin from bovine serum
Urease from Jack bean
Rekonstytucja
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)