Kluczowe dokumenty
GE29-0510-21
HisTrap High Performance
Cytiva 29-0510-21, pack of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0510-21
dostępność
not available in North America
Parametry
flow rate
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium)
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H2O at room temperature.)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Opis ogólny
Kolumny HisTrap HP są wstępnie zapakowane w Ni Sepharose High Performance i zaprojektowane do prostego oczyszczania białek znakowanych histydyną o wysokiej rozdzielczości za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC).
Zastosowanie
Kolumny HisTrap HP są przeznaczone do prostego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych histydyną. Kolumny są wstępnie zapakowane w Ni Sepharose High Performance, która ma wysoką zdolność wiązania i niski wyciek jonów niklu, co zapewnia niezawodne wychwytywanie białka docelowego w powtarzanych oczyszczaniach IMAC.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania, co najmniej 40 mg/ml podłoża chromatograficznego.
  • Kompatybilny z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków.
  • Niewielki wyciek Ni2
  • Prosta obsługa ręczna za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak AKTA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Informacje prawne
HisTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.