GE17-0408-01
HiTrap® Chelating High Performance
Cytiva 17-0408-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
iminodiacetic acid
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0408-01
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Do optymalizacji oczyszczania białek znakowanych histydyną przy użyciu różnych rodzajów jonów metali.
- Wygodne ładowanie wybranym metalem.
- Kwas aminooctowy sprzężony z 812 High Performance.
- Oczyszczanie białek z odsłoniętymi grupami histydynowymi poprzez tworzenie kompleksów z jonami metali.
- Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak 6259 Design lub 2008 System.
- Wyposażony w chelatujący 812 High Performance
- Prosta obsługa za pomocą strzykawki, pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak ÄKTATMdesign lub FPLCTM System.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Jak oddzielić białka i peptydy z afiliacją do jonów metali za pomocą immobilizowanej chromatografii z afiliacją chelatów metali.
This page shows how to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography using HiTrap Chelating HP, Chelating Sepharose Fast Flow,His MicroSpin Purification Module or HisTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from GE Healthcare.
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to perform a separation with poly (His) fusion proteins which are affinity chromatography tags used in His MicroSpin Purification Module, HisTrap Kit, HiTrap Chelating HP and Chelating Sepharose Fast Flow products from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.