GE17-0409-03
HiTrap® Chelating High Performance
Cytiva 17-0409-03, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap Chelating Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
iminodiacetic acid
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0409-03
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
working range
3-13
Opis ogólny
HiTrap® Chelating HP is a prepacked ready to use, column for preparative affinity chromatography. The special design of the column, together with the matrix, provide fast, simple and easy separations in a convenient format. The columns can be operated with a syringe, peristaltic pump or liquid chromatography system such as AKTAdesign or FPLC™ Systems.
Cechy i korzyści
- For optimizing purification of histidine-tagged proteins using different kinds of metal ions.
- Conveniently charge with your metal of choice.
- Iminidoacetic acid coupled to Sepharose™ High Performance.
- Purifying proteins with exposed histidine groups via metal ion complex formation.
- Simple operation with a syringe, pump or chromatographic system such as AKTA design or FPLC™ System.
- Packed with Chelating Sepharose™ High Performance
- Simple operation with a syringe, pump or chromatographic system such as AKTA design or FPLC™ System
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Jak oddzielić białka i peptydy z afiliacją do jonów metali za pomocą immobilizowanej chromatografii z afiliacją chelatów metali.
This page shows how to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography using HiTrap Chelating HP, Chelating Sepharose Fast Flow,His MicroSpin Purification Module or HisTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to perform a separation with poly (His) fusion proteins which are affinity chromatography tags used in His MicroSpin Purification Module, HisTrap Kit, HiTrap Chelating HP and Chelating Sepharose Fast Flow products from GE Healthcare.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.