Kluczowe dokumenty
GE17-1408-01
HiTrap® Desalting Columns
Cytiva 17-1408-01, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumny oczyszczające
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1408-01
warunki przechowywania
dry media
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>20 μm (dry)
cleaning
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 Desalting to gotowa do użycia kolumna o pojemności 5 ml, wstępnie zapakowana z 811 G-25 Superfine, do szybkiego i wygodnego odsalania i wymiany buforu.
799 Desalting to wstępnie zapakowana, gotowa do użycia kolumna do grupowego rozdzielania substancji o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, tj. wymiany buforu przed lub po różnych etapach chromatografii, usuwania zanieczyszczeń o niskiej masie cząsteczkowej lub usuwania odczynników w celu zakończenia reakcji.
Zastosowanie
Odsalanie i wymiana buforu za pomocą 811 G-25.
Cechy i korzyści
  • Obsługuje próbki o objętości 1,5 ml lub większe, łącząc szeregowo do pięciu kolumn.
  • Zastępuje dializę jako preferowaną metodę odsalania.
  • Odsalanie trwa mniej niż minutę dzięki wysokiej sztywności 811 G-25 i zoptymalizowanej technologii pakowania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.