Merck
GE17-5087-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/10 Desalting
Cytiva 17-5087-01, column L × I.D. 10 cm × 26 mm, 17-132 μm particle size (dry)
Synonim(y):
Desalting Column, HiPrep Desalting Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
polypropylene (PP)
masa cząsteczkowa
1000-5000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5087-01
warunki przechowywania
dry media
Parametry
<15 mL sample volume
<31 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
53 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 26 mm
macierz
cross-linked dextran
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-epichlorohydrin phase
wielkość cząstki
17-132 μm (dry)
cleaning
2-13
working range
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
HiPrep 26/10 Desalting is a convenient, easy-to-use column prepacked 53 mL column with Sephadex® G-25 Fine for desalting and buffer exchange.
Cechy i korzyści
  • Provide reliable and reproducible desalting and buffer exchange with sample sizes of up to 15 mL per column.
  • Replaces dialysis for desalting and therefore saves time and reduces labor.
  • Compatible with a laboratory pump or chromatography system such as AKTA design.
  • Two or four columns can be used in series for sample sizes of 30 to 60 mL.
Przydatność
All commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.2 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1 % SDS, 24 % ethanol, 30 % porpanol, 30 % acetonitrile
for buffer exchange prior to or after different chromatographic steps.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
AC separates proteins on the basis of a reversible interaction between a protein (or group of proteins) and a specific ligand coupled to a chromatography matrix. With such high selectivity and hence high resolution for the protein(s) of interest, purification levels in the order of several thousand-fold with high recovery of active material are achievable.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Zobacz wszystko