Kluczowe dokumenty
GE28-9893-33
Sigma-Aldrich
HiLoad® 16/600 Superdex® 75 pg
Cytiva 28-9893-33, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
Synonim(y):
HiLoad 16/600
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (reinforced)
masa cząsteczkowa
3000-70000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-33
Parametry
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
Matryca
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
798 16/600 813 75 prep grade to wstępnie zapakowane kolumny XK o pojemności 120 ml, przeznaczone do wysokorozdzielczej, preparatywnej chromatografii filtracyjnej z rozdzielaniem białek i polinukleotydów.
813 prep grade (pg) jest wytwarzany przez kowalencyjne wiązanie dekstranu z silnie usieciowaną agarozą. Właściwości separacyjne tych mediów są określane przez składnik dekstranowy. Strome krzywe selektywności zapewniają doskonałą zdolność rozdzielczą dla peptydów i białek w zakresach mas cząsteczkowych, Mr < 10 000(813 30 pg), Mr 3 000 do 70 000(813 75 pg) i Mr 10 000 600 000(813 200 pg). Medium łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z wysoką hydrofilowością, umożliwiając wysokie prędkości przepływu i minimalne niespecyficzne interakcje.
Cechy i korzyści
  • Wysoka rozdzielczość przy krótkich czasach pracy i dobrym odzysku.
  • Wysoka wydajność przy dużych natężeniach przepływu.
  • Separacje mogą być skalowane do poziomów produkcyjnych.
  • Pakowane dla wygody i powtarzalności.
  • Złącza 1/16" do wygodnego podłączania do systemów AKTA.
Przydatność
Wszystkie powszechnie stosowane bufory, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M kwas octowy, 8 M mocznik, 6 M guanidyna HCl, 1% SDS, 70% etanol, 30% izopropanol, 30% acetonitryl.
do wysokorozdzielczej preparatywnej chromatografii żelowej oddzielającej białka i polinukleotydy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiLoad is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Protokoły
Superdex from GE Healthcare are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins from unclarified cell lysate using HisTrap FF crude from GE Healthcare.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.
Zobacz wszystko