GE17-1194-01
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-100 HR
Cytiva 17-1194-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
masa cząsteczkowa
10000-100000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1194-01
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa pressure (22 psi)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
macierz
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Protokoły
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from GE Healthcare.
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.