GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
masa cząsteczkowa
20000-8000000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9356-05
Parametry
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.