GE17-1166-01
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1166-01, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Synonim(y):
Kolumna Sephacryl S-200
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
masa cząsteczkowa
5000-250000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1166-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<1 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
22 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Maksymalny odzysk i minimalna niespecyficzna adsorpcja przy długoterminowej stabilności chemicznej i fizycznej wynikającej z hydrofilowej, sztywnej matrycy z dekstranu allilowego/bisakrylamidu.
- Żelowe kolumny filtracyjne do nisko- i średniociśnieniowych systemów AKTA.
- Ugruntowana pozycja w produkcji przemysłowej.
- Seria 7704 810 oferuje powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
- Wygodne, wstępnie zapakowane kolumny 7704 810 przyspieszają oczyszczanie białek.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from GE Healthcare.
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.