GE29-1487-22
Superdex® Increase 75
5/150 GL, Cytiva 29-1487-22, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 9 μm avg. part. size
Synonim(y):
Superdex 75 Column, Superdex Increase
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass column
titanium frit
linia produktu
Superdex®
okres trwałości
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
masa cząsteczkowa
3000-70,000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-1487-22
Parametry
<0.75 mL/min flow rate
4-50 μL sample volume
objętość złoża
~3 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 5 mm
macierz
polymeric
śr. rozm. cząst.
9 μm
working range
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40.5 °C