GE28-9893-34
HiLoad® 26/600 Superdex® 75 pg
Cytiva 28-9893-34, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Synonim(y):
Size exclusion chromatography
About This Item
Materiały
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
masa cząsteczkowa
3000-70000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-34
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa (42 psi)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Superdex® prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these media are determined by the dextran component. Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000 (Superdex® 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex® 75 pg), and Mr 10 000 600 000 (Superdex® 200 pg). The medium combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions.
Cechy i korzyści
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to AKTA design systems.
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)