Kluczowe dokumenty
GE17-5087-02
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/10 Desalting
Cytiva 17-5087-02, column L × I.D. 10 cm × 26 mm, 17-132 μm particle size (dry)
Synonim(y):
Kolumna odsalająca, Kolumna odsalająca HiPrep
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
polypropylene (PP)
masa cząsteczkowa
1000-5000 Da (globular proteins)
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5087-02
warunki przechowywania
dry media
Parametry
<15 mL sample volume
<31 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
53 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 26 mm
Matryca
cross-linked dextran
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-epichlorohydrin phase
wielkość cząstki
17-132 μm (dry)
cleaning
2-13
Zakres roboczy
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
7704 26/10 Desalting to wygodna, łatwa w użyciu kolumna w opakowaniu 53 ml z 811 G-25 Fine do odsalania i wymiany buforu.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia niezawodne i powtarzalne odsalanie i wymianę buforu z próbkami o wielkości do 15 ml na kolumnę.
  • Zastępuje dializę w celu odsalania, a tym samym oszczędza czas i zmniejsza nakład pracy.
  • Kompatybilny z pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak AKTA.
  • Dwie lub cztery kolumny mogą być używane szeregowo dla próbek o objętości od 30 do 60 ml.
Przydatność
Wszystkie powszechnie stosowane bufory, 0,2 M NaOH, 0,2 M HCl, 1 M kwas octowy, 8 M mocznik, 6 M guanidyna HCl, 1% SDS, 24% etanol, 30% porpanol, 30% acetonitryl.
do wymiany buforu przed lub po różnych etapach chromatografii
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ta strona przedstawia strategię oczyszczania polegającą na wychwytywaniu, oczyszczaniu pośrednim i polerowaniu (CIPP) w chromatografii powinowactwa z wykorzystaniem produktów Cytiva.
AC separates proteins on the basis of a reversible interaction between a protein (or group of proteins) and a specific ligand coupled to a chromatography matrix. With such high selectivity and hence high resolution for the protein(s) of interest, purification levels in the order of several thousand-fold with high recovery of active material are achievable.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Zobacz wszystko