Kluczowe dokumenty
EP5895151000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-6x50
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
for FA-6x50
producent / nazwa handlowa
5895151000
Eppendorf® 5895151000
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5910 R
for use with 5920 R
Opis ogólny
Pokrywy do rotorów wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)