Kluczowe dokumenty
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4110-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
cross-linked agarose
grupa aktywna macierzy
butyl functional group
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.