Kluczowe dokumenty
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29400460
warunki przechowywania
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Parametry
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Matryca
(High-flow agarose)
grupa aktywna macierzy
CH2CH2 CH2SO3-
wielkość cząstki
(40 µm)
pojemność
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
room temp
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)