GE17-5468-51
HiTrap® Capto™ SP ImpRes
Cytiva 17-5468-51, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5468-51
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High-throughput medium for intermediate and polishing Protein purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
- Strong sulfonate anion exchanger
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Protokoły
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.