GE17-0402-01
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0402-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Protein A Affinity Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0402-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-10
working range
3-9
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap® Protein A HP is a prepacked ready to use, column for preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies. The special design of the column, together with the medium provide fast, simple and easy separations in a convenient format.
Cechy i korzyści
- High binding capacitiy of 20 mg IgG/mL medium and fast kinetics.
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Designed for use with syringe, pump, or chromatography system such as AKTA design or FPLC™ System.
- Stable over pH 3 to 9 for use, and 2 to 10 for cleaning.
- Robust, easy-to-use method.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.