Kluczowe dokumenty
GE17-0405-03
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0405-03, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HP columns, Protein G Sepharose column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0405-03
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
125 mg binding capacity(human IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
HiTrap® Protein G HP columns are prepacked with Protein G Sepharose High Performance for fast, easy separations of IgG from different species and subclasses.
Cechy i korzyści
  • High binding capacity of 25 mg IgG/mL medium and fast binding kinetics.
  • 34 μm bead size for high performance, high-resolution purifications.
  • Binds broad range of different species and subclasses of IgG.
  • Simple and proven method giving reproducible results.
  • Designed for use with syringe, peristalic pump, or chromatography system.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.