GE17-0404-01
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0404-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Protein purification column
About This Item
Polecane produkty
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0404-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
working range
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- High binding capacity of 25 mg IgG/mL medium and fast binding kinetics.
- 34 μm bead size for high performance, high-resolution purifications.
- Binds broad range of different species and subclasses of IgG.
- Simple and proven method giving reproducible results.
- Designed for use with syringe, peristalic pump, or chromatography system.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.