GE17-5158-01
HiTrap® Q XL
Cytiva 17-5158-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5158-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
-70 psi max. pressure (max flow rate = 20 ml/min)
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
grupa aktywna macierzy
Q functional group, ammonium group
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity(>= 160 mg albumin / mL)
ion exchange capacity(0.18-0.26 mmol Cl / mL)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka wydajność wiązania przy wysokiej szybkości fLow.
- Wygodny i przystępny cenowo do szybkich, łatwych separacji pojedynczych lub połączonych szeregowo.
- Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protokoły
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5158-01 | 4061837621895 |