Kluczowe dokumenty
GE17-1151-01
HiTrap® Sp High Performance
Cytiva 17-1151-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1151-01
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 SP HP to wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny kationowymienne SP 812 High Performance do oczyszczania białek w wysokiej rozdzielczości i na małą skalę.
Niewielki rozmiar cząstek (34 μm) medium umożliwia szybką adsorpcję i desorpcję nawet przy dużym obciążeniu próbki i natężeniu przepływu. SP 812 High Performance to silne medium kationowymienne, a Q 812 High Performance to silne medium anionowymienne. Oba pozostają naładowane i mają wysoką zdolność ładowania w szerokich zakresach pH.
Cechy i korzyści
  • Wielkość kulek 34 μm do wysokowydajnego oczyszczania o wysokiej rozdzielczości.
  • Wygodne i powtarzalne do szybkich, łatwych i wysokowydajnych separacji pojedynczych lub połączonych szeregowo.
  • Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną i systemami chromatograficznymi, takimi jak AKTA.
  • Silny kationit sulfopropylowy (SP).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to refold proteins using ion exchange chromatography with prepacked ion exchange chromatography columns from GE Healthcare and how to analyze the refolding process with Superdex columns from GE Healthcare.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.