GE17-5055-01
HiTrap® DEAE Fast Flow
Cytiva 17-5055-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Żywica DEAE, Żywica do chromatografii jonowymiennej
About This Item
Polecane produkty
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5055-01
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Aktywny koniec naładowanej grupy jest taki sam dla DEAE Sepharose Fast FLow i ANX 812 Fast FLow (high sub), różnica polega na długości łańcucha węglowego naładowanej grupy. DEAE Sepharose Fast FLow ma grupę dietyloaminoetylową związaną z agarozą, podczas gdy ANX 812 4 Fast FLow (high sub) ma dołączoną grupę dietyloaminopropylową.
Cechy i korzyści
- Wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do szybkiej i łatwej separacji jonowymiennej w układzie pojedynczym lub szeregowym.
- Branżowy standard chromatografii jonowymiennej.
- Wysoka wydajność i dobry potencjał skalowania.
- Użyj słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
- Przewidywalne skalowanie
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5055-01 | 4061837621598 |