GE28-9782-45
HiScreen™, DEAE Fast Flow
Cytiva 28-9782-45
About This Item
Polecane produkty
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9782-45
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
grupa aktywna macierzy
N+(C2H5)2H functional group
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity(~ 110 mg HAS/mL resin)
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
If necessary, two columns can easily be connected in series to give a bed height of 20 cm.
Media prepacked in HiScreen™ IEX FF columns are also available in other formats and as bulk packs, making it possible to use the same media for development work, pilot studies, and routine production.
Cechy i korzyści
- DEAE Sepharose Fast FLow is a weak anion exchanger and IEX Sepharose™ Fast FLow medium are well-proven, industrial standards for ion exchange chromatography.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.