Kluczowe dokumenty
GE28-9365-42
HiPrep CM Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-42
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 20 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-42
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiPrep CM FF 16/10 is a weak anion exchanger prepacked with CM Sepharose Fast Flow, ready-to-use for fast, preparative separations of proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromatography.
Zastosowanie
HiPrep CM FF 16/10,is a prepacked, ready to use column for ion exchange chromatography. It provides fast, preparative separations of Proteins and other biomolecules.
Cechy i korzyści
  • 20 mL HiPrep columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations.
  • Good flow rates and high capacity.
  • The industry standard for ion exchange chromatography.
  • Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA® design.
  • Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Ta strona obejmuje szczegółowe aspekty każdego kroku w separacji IEX w celu poprawy rozdzielczości i ogólnej wydajności.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.