Key Documents
BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
8-channel manifold
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific MW9600-8CM
Opis ogólny
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Zastosowanie
Washing microplates for ELISA assays
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)