Kluczowe dokumenty
GE28-9031-35
Protein G High Performance MultiTrap
Cytiva 28-9031-35
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Materiały
polypropylene and polyethylene
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9031-35
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
30 °C max. temp.
4 °C min. temp.
rozmiar
127.8 mm × 85.5 mm × 30.6 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko G 812 HP wykazuje wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG różnych gatunków.
Białko G 812 HP wykazuje wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG różnych gatunków. Dwie opcje w protokole wzbogacania białek umożliwiają oddzielną elucję przyłączonego antygenu (protokół sieciowania) lub razem z przeciwciałem (protokół klasyczny).
Dostępny jest również protokół wydajnego oczyszczania na małą skalę przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z surowicy i supernatantów hodowli komórkowych w czasie krótszym niż 20 minut. Nie jest wymagana wstępna obróbka próbki.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Szybki, niezawodny i łatwy w użyciu format do oczyszczania przeciwciał na małą skalę lub wzbogacania interesujących białek w gotowych do użycia 96-dołkowych płytkach filtracyjnych.
  • Elastyczny format, protokół klasycznej elucji oraz metoda sieciowania.
  • Sformatowany do elucji do elektroforezy lub analizy LC-MS.
  • Szybka kinetyka wiązania i wysoka pojemność zapewniają wysoką wydajność.
  • Łatwe skalowanie dzięki wstępnie zapakowanym kolumnom 799 Protein G HP.
  • Wstępnie zapakowane z Protein G 812 High Performance do łączenia przeciwciał podklas IgG.
  • 7715 96-dołkowe płytki filtracyjne mogą być używane z wirowaniem lub próżnią, ręcznie lub w zautomatyzowanych systemach zrobotyzowanych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MultiTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.