GE28-9031-32
Protein A High Performance Spintrap™
Cytiva 28-9031-32, pack of 16 columns
Synonim(y):
High Performance Spintrap, Protein A Spintrap
About This Item
Polecane produkty
ligand
native protein A
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 16 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9031-32
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
macierz
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-10
working range
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity(human IgG well)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
There is also a protocol for efficient, small-scale purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants in less than 20 min. No pretreatment of the sample is required.
Cechy i korzyści
- For simple, small-scale antibody purification or enrichment of specific Proteins in prepacked, single-use spin columns that are ready to use.
- Classic and cross-link protocols provide flexibility.
- Elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows.
- Fast binding kinetics and high capacity provide high yield.
- Prepacked with Protein A Sepharose™ High Performance for coupling of antibodies of IgG subclasses.
- Easy scale-up with HiTrap® Protein A HP prepacked columns.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein A HP SpinTrap columns from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G HP SpinTrap™/Ab SpinTrap™ from GE Healthcare.