Kluczowe dokumenty
GE17-0402-03
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0402-03, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0402-03
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
rozmiar
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-10
Zakres roboczy
3-9
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
799 protein A HP to wstępnie zapakowana kolumna protein A 812 o wysokiej wydajności do preparatywnego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z wodobrzusza, surowicy i supernatantów hodowli komórkowych.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
799 Protein A HP to gotowa do użycia kolumna do preparatywnego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych. Specjalna konstrukcja kolumny wraz z podłożem zapewnia szybką, prostą i łatwą separację w wygodnym formacie.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania 20 mg IgG/ml pożywki i szybka kinetyka.
  • Wielkość kulek 34 μm dla oczyszczania o wysokiej wydajności i rozdzielczości.
  • Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą lub systemem chromatograficznym, takim jak 6259 lub 2008 System.
  • Stabilność w zakresie pH od 3 do 9 podczas użytkowania i od 2 do 10 podczas czyszczenia.
  • Solidna, łatwa w użyciu metoda.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Zobacz wszystko