GE17-0403-01
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0403-01, pack of 1 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna powinowactwa do białka A
About This Item
Polecane produkty
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0403-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-10
Zakres roboczy
3-9
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 Protein A HP to wstępnie zapakowana, gotowa do użycia kolumna do preparatywnego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych. Specjalna konstrukcja kolumny wraz z podłożem zapewnia szybką, prostą i łatwą separację w wygodnym formacie.
Cechy i korzyści
- Wysoka zdolność wiązania 20 mg IgG/ml pożywki i szybka kinetyka.
- Wielkość kulek 34 μm dla oczyszczania o wysokiej wydajności i rozdzielczości.
- Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą lub systemem chromatograficznym, takim jak AKTA Design lub 2008 System.
- Stabilność w zakresie pH od 3 do 9 podczas użytkowania i od 2 do 10 podczas czyszczenia.
- Solidna, łatwa w użyciu metoda.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0403-01 | 4061837620072 |