Kluczowe dokumenty
GE17-0716-01
HiTrap® NHS-activated High Performance
Cytiva 17-0716-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Wysokowydajna chromatografia powinowactwa
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
N-hydroxysuccinimide (NHS)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0716-01
warunki przechowywania
(100% Isopropanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
ligand dependent
3-12(Ligand dependent)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumny 799 HP aktywowane NHS są wstępnie zapakowane w wysokowydajne podłoże 812 aktywowane NHS. Ten wysokowydajny nośnik został zaprojektowany z myślą o łatwym sprzęganiu ligandów zawierających aminy pierwszorzędowe.
799 NHS-activated HP to wstępnie zapakowana, gotowa do użycia kolumna do preparatywnej chromatografii powinowactwa. Specjalna konstrukcja kolumny, wraz z medium, zapewnia szybką, prostą i łatwą separację w wygodnym formacie. Kolumna może być obsługiwana za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak AKTAdesign lub 2008 System.
Cechy i korzyści
  • Do sprzęgania ligandów przez aminy pierwszorzędowe.
  • Proste sprzęganie, przeprowadzane przy pH zbliżonym do neutralnego.
  • Dostarczany w 100% izopropanolu w celu ochrony grup aktywnych.
  • 10 μmol grup NHS/ml pożywki.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)