GE17-0981-01
CNBr Activated Sepharose™ 4 Fast Flow
Cytiva 17-0981-01, pack of 10 g
Synonim(y):
Żywica do chromatografii powinowactwa
About This Item
Polecane produkty
ligand
cyanogen bromide
opakowanie
pack of 10 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0981-01
warunki przechowywania
(Unsused: 2 - 8°C - Used: 2 - 8°C in 20% Ethanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-11(Ligand dependent)
Zakres roboczy
3-11(ligand dependent)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Żywica 812 4 Fast Flow aktywowana CNBr jest oparta na dobrze znanej platformie 812 Fast Flow. Żywica składa się z usieciowanych 4% kulek agarozy, które zostały wstępnie aktywowane bromkiem cyjanu. Aktywowana CNBr żywica Speharose 4 Fast Flow jest przeznaczona do wielopunktowego przyłączania ligandów białkowych zawierających grupy aminowe.
Przygotowanie i stosowanie nośników do chromatografii powinowactwa poprzez sprzęganie biospecyficznych ligandów z aktywowaną CNBr żywicą 812 4 Fast Flow jest szeroko stosowanym, skutecznym i dobrze udokumentowanym podejściem, z łatwą, szybką i wydajną procedurą sprzęgania.
Aktywowana CNBr żywica 812 4 Fast Flow jest dostępna w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, aktywowany CNBr 812 4 Fast Flow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Aktywowane CNBr podłoże BioProcess przeznaczone do sprzęgania dużych ligandów zawierających aminy.
- Łatwe, szybkie i wydajne łączenie
- Żywica ta pozwala na wielopunktowe przyłączanie ligandów białkowych, co minimalizuje ich wyciek.
- Podłoże BioProcess wspierane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sprzęganie przez pierwszorzędową aminę ligandu z aktywowaną NHS sefarozą High Performance, aktywowaną NHS sefarozą 4 Fast Flow i aktywowaną CNBr sefarozą firmy Cytiva.
While ligands contribute significantly to the degree of hydrophobicity of a medium, the matrix can also influence the final selectivity. Chromatography media for hydrophobic interaction are made from porous matrices, chosen for their physical stability, their chemical resistance to stringent cleaning conditions and their low level of non-specific interaction.
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0981-01 | 4061834084013 |