Kluczowe dokumenty
GE17-0906-01
NHS Act Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-0906-01, pack of 25 mL
Synonim(y):
NHS-Activated Sepharose FF, pre-activated agarose matrix
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
N-hydroxysuccinimide activated groups
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0906-01
warunki przechowywania
(100% Isopropanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-13(Ligand dependent)
ligand dependent
3-13
Zakres roboczy
3-12(3 (ligand dependent)-12 (ligand dependent))
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow is a pre-activated agarose matrix that increases the choice of coupling chemistries available. Suitable for coupling amino-containing smaller proteins and peptides.
NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow is composed of cross-linked 4% agarose beads, NHS activated for coupling amino-containing proteins and peptides in process-scale applications. NHS (N-hydroxysuccinimide) coupling forms a chemically stable amide bond with ligands containing primary amino groups.
This resin provides a spacer arm to the coupled ligand and is therefore particularly suitable for immobilising smaller protein and peptide ligands.
NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
As member of the BioProcess media range, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
  • NHS pre-activated medium for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
  • High level of pre-activation gives a high degree of substitution of the selected ligand
  • NHS coupling method results in chemically stable ligand attachment
  • BioProcess medium supported for industrial applications
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sprzęganie przez pierwszorzędową aminę ligandu z aktywowaną NHS sefarozą High Performance, aktywowaną NHS sefarozą 4 Fast Flow i aktywowaną CNBr sefarozą firmy Cytiva.
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.