Kluczowe dokumenty
GE28-4083-47
Ab Spintrap
Cytiva 28-4083-47
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.25
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pkg of 50 × 100 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4083-47
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
objętość złoża
100 μL
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
>1 mg binding capacity(IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ab 7722 to wstępnie zapakowane, jednorazowe kolumny wirówkowe do szybkiego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z surowicy i supernatantów hodowli komórkowych. Zaprojektowane do oczyszczania na małą skalę wielu próbek równolegle.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
Kolumna Ab 7722 została zaprojektowana do wydajnego oczyszczania na małą skalę przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z supernatantów surowicy i hodowli komórkowych. Dodatkowo dołączony jest protokół immunoprecypitacji.
Kolumny wirówkowe są również odpowiednie do stosowania w eksperymentach przesiewowych przeciwciał.
Kolumny Ab 7722 są używane razem ze standardową mikrowirówką, a jeden cykl oczyszczania jest wykonywany w czasie krótszym niż 20 minut.
Kolumna Ab 7722 zawiera wysokowydajne białko G 812, które ma wysoką zdolność wiązania białek i jest kompatybilne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi buforami do oczyszczania przeciwciał z unieruchomionym białkiem G.
Aby uzyskać optymalną wydajność oczyszczania przeciwciał, należy używać kolumny Ab 7722 razem z buforami przygotowanymi przy użyciu zestawu buforów Ab.
Cechy i korzyści
  • Szybkie i wygodne oczyszczanie IgG na małą skalę.
  • Wysokowydajne białko G 812 w gotowych kolumnach wirówkowych.
  • Do oczyszczania przeciwciał nie jest konieczna filtracja ani wirowanie różnych surowych próbek.
  • Klasyczne i usieciowane protokoły wzbogacania białek (immunoprecypitacja).
  • Warunki elucji sformatowane zarówno dla LC-MS, jak i analizy elektroforetycznej.
  • Warunki elucji sformatowane dla analizy LC-MS i elektroforezy.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G HP SpinTrap™/Ab SpinTrap™ from GE Healthcare.