Merck
54842
Sigma-Aldrich
MAbTrap® Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications.
Zastosowanie
MabTrap kits have been used in studies assessing physiological mechanisms of heart failure as well as to quantify des-Arg9-bradykinin.
Przypis
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications. Contents: 1mL HiTrap protein G column, 50mL 10X binding buffer concentrate (0.05% sodium azide preservative), 15mL 10X elution buffer concentrate (0.05% sodium azide), 25mL neutralizing buffer (0.05% sodium azide), luer adapter, domed nut, syringe, instructions.
Informacje prawne
MAbTrap is a registered trademark of Cytiva
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • 10× binding buffer 50 mL
  • 10× elution buffer 15 mL
  • HiTrap Protein G column 1 mL
  • Neutralizing buffer 25 mL
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Raymond et al.
Journal of immunological methods, 180(2), 247-257 (1995-03-27)
There is a renewed interest in the kininase I pathway of kinin metabolism, because des-Arg9-bradykinin (des-Arg9-BK) and des-Arg10-Lys-BK are selective and potent agonists of the B1 receptors, that are apparently upregulated by tissue injury. We have developed a polyclonal rabbit
Distribution and property of anti-β3-adrenoceptor autoantibody in patients with heart failure
Li, M.X., et al.
Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 33, 1114-1118 (2005)