Kluczowe dokumenty
GE17-5194-01
HiTrap® Phenyl Fast Flow (LS)
Cytiva 17-5194-01
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
phenyl
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5194-01
Matryca
6% cross-linked agarose
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
Opis ogólny
799 Phenyl FF (Low Sub) to wstępnie zapakowane kolumny Phenyl 812 6 Fast FLow do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są używane do oczyszczania białek na małą skalę, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia wygodne i szybkie oczyszczanie białek na małą skalę.
  • Phenyl 812 6 Fast FLow to ugruntowany, standardowy aromatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego wymagającego niskiej do średniej hydrofobowości. Dwa poziomy podstawienia w Phenyl 812 6 Fast FLow pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania.
  • Elastyczna konstrukcja do użytku ze strzykawkami, pojedynczą pompą laboratoryjną lub systemem chromatograficznym, takim jak konstrukcja 6259.
  • Wysoka szybkość przepływu i wysoka wydajność.
  • Doskonałe i łatwe skalowanie dzięki szeregowemu połączeniu kilku kolumn 799 lub zastosowaniu kolumn 7704.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from GE Healthcare.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.