Kluczowe dokumenty
GE17-5468-55
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 17-5468-55, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5468-55
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
Opis ogólny
799 7698 SP ImpRes to silny wymieniacz kationowy zapakowany w nośnik BioProcess 7698 ImpRes do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
Zastosowanie
7698 SP ImpRes ma silny sulfonianowy wymieniacz kationów połączony z chemicznie zmodyfikowaną matrycą agarozową o wysokiej zawartości niskocząsteczkowej. Zmodyfikowana matryca agarozowa zapewnia większą sztywność cząstek bez uszczerbku dla wielkości porów, co pozwala na większą elastyczność w zastosowaniach na skalę procesową.
Cechy i korzyści
  • Wysokowydajne medium do pośredniego i polerującego oczyszczania białek, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej.
  • Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesu i poprawiają wydajność w skali procesowej.
  • Sztywna matryca agarozowa umożliwia dużą wysokość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy dużych prędkościach przepływu.
  • Kolumny do badań przesiewowych selektywności, warunków wiązania i elucji, a także oczyszczania na małą skalę.
  • Silny sulfonianowy wymieniacz anionowy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.