GE17-5470-51
HiTrap® Capto™ Q ImpRes
Cytiva 17-5470-51, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5470-51
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
Matryca
(High-flow agarose)
grupa aktywna macierzy
CH2N+ (CH3)3 functional group
wielkość cząstki
-40 μm
pH robocze
2-12
pojemność
binding capacity(> 55 mg BSA/mL medium,> 48 mg β-lactoglobulin/mL medium)
ion exchange capacity(ionic capacity: 0.15 to 0.18 mmol (Cl-)/mL medium)
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysokowydajne medium do pośredniego i polerującego oczyszczania białek, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej.
- Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesu i poprawiają wydajność w skali procesowej.
- Sztywna matryca agarozowa umożliwia dużą wysokość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy dużych prędkościach przepływu.
- Kolumny do badań przesiewowych selektywności, warunków wiązania i elucji, a także oczyszczania na małą skalę.
- Silny czwartorzędowy aminowy wymieniacz anionowy
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5470-51 | 4061837622595 |