Kluczowe dokumenty
GE11-0013-03
HiTrap® Capto Q
Cytiva 11-0013-03, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0013-03
Parametry
flow rate
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 7698 Q to silny wymieniacz anionowy zapakowany w nośnik BioProcess 7698 do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
7698 Q ma silny czwartorzędowy wymieniacz anionowo-amonowy (Q) połączony z chemicznie zmodyfikowaną matrycą agarozową o wysokim przepływie. Zmodyfikowana matryca agarozowa zapewnia większą sztywność cząstek bez uszczerbku dla wielkości porów, co pozwala na większą elastyczność w zastosowaniach na skalę procesową. Wysoką dynamiczną zdolność wiązania uzyskuje się dzięki przedłużaczowi powierzchni dekstranu, który pokrywa matrycę agarozową.
Cechy i korzyści
  • Wysokowydajne medium do wychwytywania i oczyszczania pośredniego, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej.
  • Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesowego i poprawiają wydajność w skali procesowej.
  • Sztywna matryca agarozowa umożliwia dużą wysokość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy dużych prędkościach przepływu.
  • Silny czwartorzędowy wymieniacz anionowo-amonowy (Q).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
1) Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowanej rurki kolumny.
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.