GE17-5316-02
Capto™ Q
Cytiva 17-5316-02, pack of 100 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5316-02
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7698 Q jest przeznaczony do wychwytywania i pośredniego oczyszczania białek z dużych ilości paszy. Składa się ze sztywnej, wysokoprzepływowej matrycy agarozowej zmodyfikowanej dekstranowymi przedłużaczami powierzchni i silnym czwartorzędowym wymieniaczem anionowym amonu (Q). Połączenie wysokiej przepustowości i wysokiej dynamicznej zdolności wiązania dla 7698 Q zwiększa produktywność w procesach przemysłowych. 7698 Q wytrzymuje skuteczną i rygorystyczną procedurę CIP, a stabilność chemiczna zapewnia długą żywotność pożywki.
7698 Q jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, 7698 Q spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Silny wymieniacz anionowy do wysokowydajnego wychwytywania i oczyszczania pośredniego, gdy niezbędna jest duża przepustowość.
- Wysoka dynamiczna zdolność wiązania przy wysokim przepływie zwiększa wydajność
- Wysoka przepustowość skraca czas procesu
- Ekonomiczne przetwarzanie przy mniejszych operacjach jednostkowych.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Description of viral clearance using Capto adhere from GE Healthcare.
Capto adhere from GE Healthcare is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using GE Healthcare products.
This page describes the optimization of loading conditions on Capto adhere from GE Healthcare using full factorial design of experiments (DoE).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5316-02 | 4061837622229 |