Kluczowe dokumenty
GE29-0181-82
HiPrep Q High Performance 16/10
Cytiva 29-0181-82, pack of 1 column
Synonim(y):
HiPrep Q Column, High Performance Q Column
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 1 column
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0181-82
Parametry
1-5 ml/min flow rate
44 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
HiPrep Q HP is a 20 mL strong anion exchange chromatography column for high resolution small-scale protein purification. The Q functional group is a quaternary amino group coupled to the matrix via chemically stable ether linkages. Q Sepharose High Performance is a strong anion exchanger charged with high loading capacity over broad pH ranges.
Cechy i korzyści
  • Packed with Q Sepharose High Performance strong quarternary ammonium anion exchange resin.
  • Small (34 µm) bead size delivers high-performance, high-resolution purifications.
  • 20 mL HiPrep column format compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA systems.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (0.2 M sodium acetate in 20% ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.