Kluczowe dokumenty
GE17-0613-10
Sephacryl® S-500 HR
Cytiva 17-0613-10, pack of 150 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 150 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0613-10
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Podłoża do filtracji żelowej 810 o wysokiej rozdzielczości umożliwiają szybkie i powtarzalne oczyszczanie białek, polisacharydów i innych makrocząsteczek metodą filtracji żelowej w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Zastosowanie
Medium chromatograficzne 810 High Resolution to wysoce wszechstronne medium do filtracji żelowej, które oferuje szeroki zakres możliwości frakcjonowania. Matryca nośnika 810 High Resolution jest usieciowanym kopolimerem dekstranu allilowego i N,N'-metylenobisakryloamidu. To usieciowanie zapewnia dobrą sztywność i stabilność chemiczną. Wąski rozkład wielkości cząstek, wraz ze stromymi krzywymi selektywności, skutkuje dobrymi właściwościami preparatywnymi przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Hydrofilowy charakter nośnika minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i maksymalizuje odzysk. Doskonała rozdzielczość i charakterystyka przepływu, długoterminowa stabilność fizyczna i chemiczna oraz łatwość obsługi sprawiają, że 810 HR jest medium wybieranym do rutynowego oczyszczania.
810 High Resolution jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako medium BioProcess, 810 High Resolution spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczne media do filtracji żelowej zapewniające wysoką rozdzielczość przy szybkiej i łatwej obsłudze.
  • Pięć różnych zakresów frakcjonowania dostępnych w rodzinie 810 HR pozwala na powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Pożywka810 S-500HR High Resolution jest zalecana do separacji polisacharydów, makrocząsteczek o rozbudowanej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy (zakres frakcjonowania Dextrans 4 × 10exp4-2 ×107).
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
Protokoły
This page provides information about performing an isolation of natural multi-protein complexes for structural and functional studies using classical biochemical methods and products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje na temat izolowania naturalnych kompleksów wielobiałkowych do badań strukturalnych i funkcjonalnych przy użyciu klasycznych metod biochemicznych i produktów Cytiva.
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0613-104061837620515