Kluczowe dokumenty
GE17-0584-10
Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-0584-10, pack of 150 mL
Synonim(y):
Sephacryl S-200
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 150 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0584-10
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Żywice do chromatografii wykluczania Sephacryl™ High Resolution umożliwiają szybkie i powtarzalne oczyszczanie białek, polisacharydów i innych makrocząsteczek metodą chromatografii wykluczania w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Żywice do chromatografii Sephacryl™ High Resolution to wysoce wszechstronne żywice do filtracji żelowej, które oferują szeroki zakres możliwości frakcjonowania. Matryca żywic Sephacryl™ High Resolution jest usieciowanym kopolimerem dekstranu allilowego i N,N'-metylenobisakryloamidu. To usieciowanie zapewnia dobrą sztywność i stabilność chemiczną. Wąski rozkład wielkości cząstek, wraz ze stromymi krzywymi selektywności, skutkuje dobrymi właściwościami preparatywnymi przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Hydrofilowy charakter żywic minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i maksymalizuje odzysk. Doskonała rozdzielczość i charakterystyka przepływu, długoterminowa stabilność fizyczna i chemiczna oraz łatwość obsługi sprawiają, że Sephacryl™ HR jest żywicą wybieraną do rutynowego oczyszczania.
Sephacryl™ S-100 High Resolution jest przeznaczony do rozdzielania peptydów i małych białek (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 10³-1 × 10⁵). Sephacryl™ S-200 High Resolution są przeznaczone do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 5 × 10³-2,5 × 10⁵). Sephacryl™ S-300 High Resolution są przeznaczone do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 10⁴-1,5 × 10⁶). Sephacryl™ S-400 High Resolution do oddzielania polisacharydów, makrocząsteczek o wydłużonej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy. (zakres frakcjonowania białek globularnych 2 × 10⁴-8 × 10⁶). Sephacryl™ S-500 High Resolution do oddzielania polisacharydów, makrocząsteczek o rozbudowanej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy (zakres frakcjonowania Dextrans 4 × 10⁴-2 × 10⁷).
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczne żywice do filtracji żelowej zapewniające wysoką rozdzielczość przy szybkiej i łatwej obsłudze.
  • Pięć różnych zakresów frakcjonowania dostępnych w rodzinie Sephacryl™ HR pozwala na powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Żywica Sephacryl™ S-200 High Resolution jest przeznaczona do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 5 × 10³ - 2,5 × 10⁵).
  • Żywica BioProcess™ jest wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ma ugruntowaną pozycję w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography