Kluczowe dokumenty
GE27-5130-01
Microspin S-300 HR
Cytiva 27-5130-01, pack of 50 columns
Synonim(y):
Microspin S-300 HR, S-300 HR Microspin, S-300 Microspin
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-5130-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
MicroSpin columns are designed for the rapid purification of nucleic acids for use in a wide range of applications, including desalting, buffer exchange and removal of primers.
Cechy i korzyści
illustra MicroSpin S-300 HR Columns: For rapid purification of PCR products (>100 bp) from unincorporated primers (<20-mers) and nucleotides using spin-column chromatography.
  • Accommodates 25 to 50 μL for post-PCR cleanup prior to sequencing.
  • Useful for purification of alkaline-denatured plasmid DNA prior to sequencing.
  • Convenient: Prepacked with Sephacryl® S-300 HR pre-equilibrated in TE buffer.
  • Ready to use: Requires less than 4 min from sample application to collection of purified product.
  • Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)